Learn More
Ácido p-toluico-2,3,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-D4 Acid |
| CAS | 1219798-71-6 |
| Fórmula molecular | C8 D4 H4 O2 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Benzoic-2,3,5,6-d4 acid, 4-methyl- (ACI), 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-d4 acid (ACI), p-Toluic-2,3,5,6-d4 acid, 4-Methylbenzoic-2,3,5,6-D4 acid, p-Toluic acid-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C8H8O2/c1-6-2-4-7(5-3-6)8(9)10/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D,5 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c(C(=O)O)c([2 H])c([2 H])c1C |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 140.173 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.078 g/mol |
| Mostrar más |