Learn More
p-Toluenotiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10113620 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Balde de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
2.50 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10113620 10 g Frasco de vidrio 10 g
10123620 100 g Frasco de vidrio 100 g
10307170 500 g Frasco de vidrio 500 g
10043853 2.5 kg Balde de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10113620 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 138710100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-45-6
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.2
Número MDL MFCD00004851
Clave InChI WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
Nombre IUPAC 4-metilbencenotiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenethiol
Nombre de nota 98%
Punto de fusión 40.0°C to 44.0°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 195.0°C
Temperatura de inflamación 68°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, 416
Índice Merck 15, 9478
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.2
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido fundido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenethiol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.