Learn More
Isocianuro de p-toluenosulfonilmetilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide is a synthetic reagent used in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton, pyrroles, oxazoles and in imidazoles. It serves as an isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction. Furthermore, it is used in the Van Leusen reaction to convert aldehydes to nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El isocianuro de p-toluenosulfonilmetilo es un reactivo sintético utilizado en la síntesis de fármacos tripletados con esqueleto de 1,3,5-trioxazatriquinano, pirroles, oxazoles y en imidazoles. Sirve como componente de isonitrilo en una reacción de Passerini diastereoselectiva. Además, se utiliza en la reacción de Van Leusen para convertir aldehídos en nitrilos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, el aire y la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide |
| Punto de fusión | 109°C to 114°C |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2811 |
| Beilstein | 3592382 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.24 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |