Learn More
Isocianuro de p-toluenosulfonilmetilo, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11486847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11486847 5 g 5 g
11496847 25 g 25 g
11406857 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11486847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14312.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 36635-61-7 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide is a synthetic reagent used in the synthesis of triplet drugs with the 1,3,5-trioxazatriquinane skeleton, pyrroles, oxazoles and in imidazoles. It serves as an isonitrile component in a diastereoselective Passerini reaction. Furthermore, it is used in the Van Leusen reaction to convert aldehydes to nitriles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianuro de p-toluenosulfonilmetilo es un reactivo sintético utilizado en la síntesis de fármacos tripletados con esqueleto de 1,3,5-trioxazatriquinano, pirroles, oxazoles y en imidazoles. Sirve como componente de isonitrilo en una reacción de Passerini diastereoselectiva. Además, se utiliza en la reacción de Van Leusen para convertir aldehídos en nitrilos.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y metanol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad, el aire y la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36635-61-7
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00000005
Clave InChI CFOAUYCPAUGDFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosylmethyl isocyanide, tosmic, p-toluenesulfonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulphonylmethyl isocyanide, 4-toluenesulfonylmethyl isocyanide, tosylmethylisocyanide, 1-isocyanomethylsulfonyl-4-methylbenzene, p-tolylsulfonyl methyl isocyanide, unii-c35fd6olh8, 1-isocyanomethyl sulfonyl-4-methylbenzene
PubChem CID 161915
Nombre IUPAC 1-(isocianometil sulfonilo)-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C[N+]#[C-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonylmethyl isocyanide
Punto de fusión 109°C to 114°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 3592382
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform and methanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza ≥97%