Learn More
p-Toluensulfonilhidrazida-N,N,N-d3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonyl Hydrazide-D3 |
| CAS | 109333-73-5 |
| Fórmula molecular | C7 D3 H7 N2 O2 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrazide-1,2,2-d3 (ACI), Benzenesulfonic acid, 4-methyl-, hydrazide-d3 (9 CI), p-Toluenesulfonylhydrazide-N,N,N-d3, 4-Methylbenzenesulfonic acid hydrazide-1,2,2-d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H10N2O2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5,9 H,8H2,1H3/i/hD3 |
| SMILES | [2 H]N([2 H])N([2 H])S(=O)(=O)c1ccc(C)cc1 |
| Nombre IUPAC | N,N',N'-trideuterio-4-metilbencenosulfonhidrazida |
| Peso molecular (g/mol) | 189.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 189.0651 g/mol |
| Mostrar más |