Learn More
p-Toluensulfonilacetonitrilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11455273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455273 100 g 100 g
11435273 5 g 5 g
11445273 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11455273 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12857.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5697-44-9 | C9H9NO2S | 195.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5697-44-9
Fórmula molecular C9H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 195.24
Número MDL MFCD00039487
Clave InChI BBNNLJMGPASZPD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonylacetonitrile, 2-tosylacetonitrile, tosylacetonitrile, p-tolylsulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonyl acetonitrile, 4-toluenesulfonylacetonitrile, 4-methylphenyl sulfonylacetonitrile, 4-toluenesulphonylacetonitrile, p-cyanomethylsulfonyl toluene, tosylmethyl isocyanide
PubChem CID 79776
Nombre IUPAC 2-(4-metilfenil)sulfonilacetonitrilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonylacetonitrile
Punto de fusión 147°C to 152°C
Cantidad 100 g
Número UN UN3439
Beilstein 1842131
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.24
Porcentaje de pureza ≥98%