Learn More
ácido p-toluenesulfonilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11301517
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11301517 25 g 25 g
11391507 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11301517 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L02102.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3937-96-0 | C9H10O4S | 214.235 g/mol
p-Toluenesulfonylacetic acid is used as pharmaceuticals intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
el ácido p-toluenesulfonilacético se utiliza como productos intermedios farmacéuticos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3937-96-0
Fórmula molecular C9H10O4S
Peso molecular (g/mol) 214.235
Número MDL MFCD00021764
Clave InChI AQDHXMBUTDLAMD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-tosylacetic acid, 4-toluenesulfonylacetic acid, 4-methylphenyl sulfonyl acetic acid, 2-p-toluenesulfonyl acetic acid, tosylacetic acid, unii-yid78nf77o, p-toluenesulphonylacetic acid, 4-toluenesulphonylacetic acid, p-toluenesulfonylacetic acid, yid78nf77o
PubChem CID 77538
Nombre IUPAC ácido 2-(4-metilfenil)sulfonilacético
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonylacetic acid
Punto de fusión 117°C to 119°C
Cantidad 25 g
Beilstein 2331311
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.24
Porcentaje de pureza 98%