Learn More
p-Toluensulfonil semicarbazida, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15438538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438538 25 g 25 g
15448538 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61949.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10396-10-8 | C8H11N3O3S | 229.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10396-10-8
Fórmula molecular C8H11N3O3S
Peso molecular (g/mol) 229.254
Número MDL MFCD00072243
Clave InChI VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
PubChem CID 82602
Nombre IUPAC [(4-metilfenil)sulfonilamino]urea
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Color Blanco
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.26
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo