Learn More
Isocianato de p-toluenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10072380 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
500 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10072380 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10265520 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10033423 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
3 options
Código de producto. 10072380
Marca: Thermo Scientific Acros 183071000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4083-64-1
Fórmula molecular C8H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00002030
Clave InChI VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
Nombre IUPAC 4-metil-N-(oxometilideno)bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Punto de fusión -2°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.2900g/mL
Punto de ebullición 144°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO2NCO
Índice de refracción 1.5330 to 1.535
Cantidad 100 mL
Fieser 07,377
Gravedad específica 1.29
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl isocyanate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.