Learn More
p-isocianato de toluenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474000 25 g 25 g
11498097 100 g 100 g
11408107 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17492.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
It is a reagent used to prepare acetylated syn-1,2-diols,oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids, and N-tosylcarbonamides. -Toluenesulfonyl isocyanate has been used as derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS. It is also employed in the derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC and as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un reactivo utilizado para preparar sin-1,2-dioles, oxazolidina-2-onas, ácidos 2,3-diamino y N-tosilcarbonamidas. El isocianato de toluenosulfonilo se ha utilizado como reactivo de derivatización para la determinación de 3-α-hidroxitibolona en plasma humano mediante LC-MS/MS. También se emplea en el reactivo de derivatización del análisis cuantitativo simultáneo de dietilenglicol y propilenglicol en productos farmacéuticos mediante HPLC y como reactivo en la preparación de sin-1,2-dioles acetilados, oxazolidina-2-onas, ácidos 2,3-diamino y N-tosilcarbonamidas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Mantenga alejado de alcoholes, bases fuertes, aminas y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4083-64-1
Fórmula molecular C8H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 197.21
Número MDL MFCD00002030
Clave InChI VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
PubChem CID 77703
Nombre IUPAC 4-metil-N-(oxometilideno)bencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl isocyanate
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.295
Punto de ebullición 144°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Olor Irritating
Índice de refracción 1.535
Cantidad 25 g
Número UN UN2206
Beilstein 391287
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.21
Porcentaje de pureza 95%