Learn More
Fluoruro de p-toluenosulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11388665 5 g 5 g
11398665 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388665 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12204.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
p-Toluenesulfonyl fluoride is used for sulfonylation of organometallic reagents as a simple, one-step synthesis of sulfones. It is useful in the treatment of Alzheimer?s disease. It is used to study the DNS polymerase from spinach leaf extracts. It was used in isolation and separation of Pseudomonas aeruginosa membranes by density sucrose gradient centrifugation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, humedad y agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Proteger de la humedad y el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-16-3
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.189
Número MDL MFCD00007421
Clave InChI IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
Nombre IUPAC fluroro de 4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl fluoride
Punto de fusión 40°C to 41°C
Punto de ebullición 112°C (16 mmHg)
Temperatura de inflamación 105°C (221°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2208423
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonyl fluoride