Learn More
p-Toluenesulfonyl fluoride, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10438872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10438872 5 g Glass bottle 5 g
10376401 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10438872 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 152380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455-16-3
Fórmula molecular C7H7FO2S
Peso molecular (g/mol) 174.189
Clave InChI IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
PubChem CID 9965
Nombre IUPAC fluroro de 4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl fluoride
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 40.0°C to 43.0°C
Punto de ebullición 112.0°C (16.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 106°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula lineal CH3C6H4SO2F
Cantidad 5 g
Beilstein 11, II, 54
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis.
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.19
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.