Learn More
Cloruro de p-toluenosulfonilo, TRC
Código de producto. 30451849
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451849 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30451849 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53590550G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl Chloride
CAS 98-59-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Cantidad 50 g
Sinónimo p-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Methylbenzene-1-sulfonyl Chloride, 4-Methylbenzenesulfonyl Chloride, 4-Methylphenylsulfonyl Chloride, 4-Toluenesulfonyl Chloride, 4-Toluolsulfonyl Chloride, 4-Tosyl Chloride, NSC 175822, Toluenesulfonyl Chloride, Tosyl Chloride, p-Methylbenzenesulfonyl Chloride, p-Methylphenylsulfonyl Chloride, p-Toluenesulfochloride, p-Toluenesulfonic Acid Chloride, p-Toluenesulfonic Chloride, p-Toluenesulphonyl Chloride, p-Tosyl Chloride, TsCl, pTsCl, p-TsCl','Ts-Cl
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbencenosulfonilo
Peso molecular (g/mol) 190.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.9855
Porcentaje de pureza >95