Learn More
Cloruro de p-toluensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
500 g
5000 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484000 500 g 500 g
11421928 250 g 250 g
11411928 1000 g 1000 g
11431928 5000 g 5000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11484000 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14547.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
p-Toluenesulfonyl chloride is used as a precursor in the production of dyes and saccharin. It acts as a dehydrating agent in the conversion of urea to carbodiimide and converts alcohols into the corresponding toluenesulfonate esters. It is also employed as a flow-promoting agent for paints, an adhesive, nitrocellulose, coating material and as a plasticizer for polyamides. Furthermore, it serves as an antistatic agent, as a gloss enhancer in plastic film preparations and as a basic material of electroplating solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de p-toluensulfonilo se utiliza como precursor en la producción de colorantes y sacarina. Actúa como agente deshidratador en la conversión de urea a carbodiimida y convierte alcoholes en ésteres de toluensulfonato correspondientes. También se emplea como agente promotor de flujo para pinturas, adhesivo, nitrocelulosa, material de revestimiento y como plastificador para poliamidas. Además, sirve como agente antiestático, potenciador de brillo en preparaciones de película plástica y material básico de soluciones de galvanoplastia.
Solubilidad
soluble en alcohol, benceno y éter. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-59-9
Fórmula molecular C7H7ClO2S
Peso molecular (g/mol) 190.64
Número MDL MFCD00007450
Clave InChI YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
PubChem CID 7397
Nombre IUPAC cloruro de 4-metilbencenosulfonilo
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 67°C to 70°C
Densidad 1.35
Punto de ebullición 146°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 128°C (262°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN3261
Beilstein 607898
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9534
Información de solubilidad Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.65
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride