Learn More
Cloruro de p-toluensulfonilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
p-Toluenesulfonyl chloride is used as a precursor in the production of dyes and saccharin. It acts as a dehydrating agent in the conversion of urea to carbodiimide and converts alcohols into the corresponding toluenesulfonate esters. It is also employed as a flow-promoting agent for paints, an adhesive, nitrocellulose, coating material and as a plasticizer for polyamides. Furthermore, it serves as an antistatic agent, as a gloss enhancer in plastic film preparations and as a basic material of electroplating solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El cloruro de p-toluensulfonilo se utiliza como precursor en la producción de colorantes y sacarina. Actúa como agente deshidratador en la conversión de urea a carbodiimida y convierte alcoholes en ésteres de toluensulfonato correspondientes. También se emplea como agente promotor de flujo para pinturas, adhesivo, nitrocelulosa, material de revestimiento y como plastificador para poliamidas. Además, sirve como agente antiestático, potenciador de brillo en preparaciones de película plástica y material básico de soluciones de galvanoplastia.
Solubilidad
soluble en alcohol, benceno y éter. No soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | p-Toluenesulfonyl chloride |
| Punto de fusión | 67°C to 70°C |
| Densidad | 1.35 |
| Punto de ebullición | 146°C (15 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 128°C (262°F) |
| Cantidad | 250 g |
| Número UN | UN3261 |
| Beilstein | 607898 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Índice Merck | 14,9534 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- p-Toluenesulfonyl chloride
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
- MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.