Learn More
Anhídrido p-toluenosulfónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382675
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382675 5 g 5 g
11392675 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382675 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00160.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.381 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4124-41-8
Fórmula molecular C14H14O5S2
Peso molecular (g/mol) 326.381
Número MDL MFCD00008548
Clave InChI PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
Nombre IUPAC (4-metilfenil)sulfonilo 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic anhydride
Punto de fusión 125°C to 130°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3261
Beilstein 2223702
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.38
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene-p-sulphonicanhydride