Learn More
Anhídrido p-toluenosulfónico, + 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10646394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10646394 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10110762 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10068901 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10646394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    413.00€ / 100 g
    Ahorro 35.00€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4124-41-8
Fórmula molecular C14H14O5S2
Peso molecular (g/mol) 326.39
Número MDL MFCD00008548
Clave InChI PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
PubChem CID 77773
Nombre IUPAC (4-metilfenil)sulfonilo 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic anhydride
Punto de fusión 124.0°C to 126.0°C
Color Blanco a gris
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 11, IV, 376
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.39
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Polvo, cristales y trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.