Learn More
Ácido p-toluenosulfónico, sal sódica, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10412293 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10412293 500 g Frasco de vidrio 500 g
10669384 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10412293 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421235000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-84-1
Fórmula molecular C7H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clave InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbenzenesulfonato
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Punto de fusión >400°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >500°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Índice Merck 14,9533
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.