Learn More
Sal sódica de ácido p-Toluenesulfonico, +90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11449586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50g
250g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449586 50g 50 g
11453937 250g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11449586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19332.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-84-1
Fórmula molecular C7H7NaO3S
Peso molecular (g/mol) 194.18
Número MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clave InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
PubChem CID 3720192
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbenzenesulfonato
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid sodium salt
Índice Merck 14,9533
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥90%
Cantidad 50g
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid sodium salt hydrate