Learn More
Ácido p-toluenosulfónico, monohidrato, MP Biomedical
Código de producto. 11443481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11443481 100 g
11433481 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11443481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210308780
 Artículo restringido
En stock
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato, > Con una pureza del 99%, es un catalizador ácido orgánico soluble en síntesis orgánica. El catalizador se ha incorporado en la esterificación de ácidos carboxílicos o en la transesterificación de ésteres.
  • El ácido p-toluenosulfónico monohidrato se ha utilizado como agente reductor para la aminación reductora de cetonas y aldehídos.
  • En presencia de ácido p-toluenosulfónico monohidrato se han sintetizado nuevos compuestos híbridos de deazaflavina-colestano en una reacción de condensación.
  • El 2-feniletil alfa-glucósido también se ha sintetizado en presencia de ácido p-toluenosulfónico monohidrato.
CAS 104-15-4
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Clave InChI JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Especificaciones
Punto de fusión 97 °C a 107 °C
Color Blanco
Densidad 1,23 a 1,24 g/cm³ a 20 °C (Lit.)
Envase Vidrio
Cantidad 100 g
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate