Learn More
Ácido p-toluenosulfónico, monohidrato, MP Biomedical
Código de producto. 11433481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
11433481 10 g
11443481 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11433481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210308710
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato, > Con una pureza del 99%, es un catalizador ácido orgánico soluble en síntesis orgánica. El catalizador se ha incorporado en la esterificación de ácidos carboxílicos o en la transesterificación de ésteres.
  • El ácido p-toluenosulfónico monohidrato se ha utilizado como agente reductor para la aminación reductora de cetonas y aldehídos.
  • En presencia de ácido p-toluenosulfónico monohidrato se han sintetizado nuevos compuestos híbridos de deazaflavina-colestano en una reacción de condensación.
  • El 2-feniletil alfa-glucósido también se ha sintetizado en presencia de ácido p-toluenosulfónico monohidrato.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-15-4
Fórmula molecular C7H8O3S
Peso molecular (g/mol) 172.20
Clave InChI JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
PubChem CID 6101
ChEBI CHEBI:27849
Especificaciones
Punto de fusión 97°C to 107°C
Color Blanco
Densidad 1.23 to 1.24g/cm³ at 20 °C (Lit.)
Envase Vidrio
Cantidad 10 g