Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenosulfónico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15203356 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15203356 100 g Frasco de plástico 100 g
1 options
Código de producto. 15203356 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421211000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    32.65€ / 100 g
    Ahorro 5.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
CAS 6192-52-5
Color Blanco
Cantidad 100 g
Envase Frasco de plástico
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula molecular C7H10O4S
Fórmula lineal CH3C6H4SO3H·H2O
Número MDL MFCD00142137
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Índice Merck 15, 9692
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.213
PubChem CID 521998
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Porcentaje de pureza ≥98.5% (Acid)
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.