Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenosulfónico, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15265998 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500g
Tamaño de la unidad:
25 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15265998 500g 500 g
15255998 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15265998 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 421215000
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6192-52-5
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto de fusión De 100,0 °C a 108,0 °C
Temperatura de inflamación de 180 °C
Fórmula molecular C7H10O4S
Fórmula lineal CH3C6H4SO3H·H2O
Cantidad 500g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Peso molecular (g/mol) 190.213
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Grado ACS
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Peligro
Gefahrenkategorie
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Sicherheitshinweis
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.