Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenesulfónico, ACS, 98,5+%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11305078 100 g 100 g
11395068 500g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11305078 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044002.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
El monohidrato de ácido p-toluenesulfónico se utiliza como catalizador en la síntesis de resveratrol, en derivados de oxano como agente antipalúdico, como piperidina sustituida y bencilo asimétrico. Actúa como catalizador en la preparación de derivados de pirazoles 1,3,5-trisubstituidos, ditioacetales de ceteno selenados, triazoloquinazolinona y derivados de benzimidazoquinazolinona. También sirve como intermediario en la esterificación y en las reacciones de aminación reductiva.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6192-52-5
Fórmula molecular C7H10O4S
Peso molecular (g/mol) 190.213
Número MDL MFCD00142137
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto de fusión De 103 °C a 106 °C (anhidro)
Punto de ebullición 140 °C (20 mmHg)
Color De rosa a blanco
Densidad 1.24 g/mL
Cantidad 100 g
Temperatura de inflamación 150 °C (302 °F)
Olor Suave
Forma física Cristalino
Sensibilidad Higroscópico
Número UN UN2585
Beilstein 3568023
Índice Merck 14,9533
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22 (172.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonic acid monohydrate