Learn More
Ácido p-toluenosulfónico monohidrato, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Código de producto. 11453481 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Código de producto. Cantidad
11453481 500 g
1 options
Código de producto. 11453481 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210308790
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
CAS 6192-52-5
Color Blanco
Densidad 1,23 a 1,24g/cm3 a 20 °C
Cantidad 500 g
Forma física Polvo
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99 %
Fórmula molecular C7H10O4S
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
Peso molecular (g/mol) 190.213
PubChem CID 521998
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.21
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate