Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenosulfónico, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10380004 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500g
2,5 kg
10kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 Kg
100 GR
2.50 Kg
5 g
500 GR
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10380004 2,5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
10396780 5 g Frasco de vidrio 5 g
10455993 100 g Frasco de plástico 100 GR
10356830 500g Frasco de plástico 500 GR
11924561 10kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10380004 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 139020025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    123.00€
    104.65€ / 2.5 Kg
    Ahorro 18.35€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6192-52-5
Fórmula molecular C7H10O4S
Peso molecular (g/mol) 190.213
Número MDL MFCD00142137
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Nombre de nota >98.5% (total TSA)
Punto de fusión De 100,0 °C a 108,0 °C
Cantidad 2,5 kg
Temperatura de inflamación de 180 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Fórmula lineal CH3C6H4SO3H·H2O
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: soluble en alcohol, éter y cloroformo
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.