Learn More
Monohidrato de ácido p-toluenesulfónico, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11428086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5000g
Tamaño de la unidad:
5000 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11428086 5000g 5000 g
1 options
Código de producto. 11428086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14119.0I
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6192-52-5 | Molecular Formula: C7H10O4S | Molecular Weight: 190.213 g/mol
El monohidrato de ácido p-toluenesulfónico se utiliza como catalizador en la síntesis de resveratrol, en derivados de oxano como agente antipalúdico, como piperidina sustituida y bencilo asimétrico. Actúa como catalizador en la preparación de derivados de pirazoles 1,3,5-trisubstituidos, ditioacetales de ceteno selenados, triazoloquinazolinona y derivados de benzimidazoquinazolinona. También sirve como intermediario en la esterificación y en las reacciones de aminación reductiva.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El monohidrato de ácido p-Toluenesulfónico se utiliza como catalizador en la síntesis de resveratrol, en derivados de oxano como agente antipalúdico, como piperidina sustituida y bencilo asimétrico.Actúa como catalizador en la preparación de derivados de pirazoles 1,3,5-trisubstituidos, ditioacetales de ceteno selenados, triazoloquinazolinona y derivados de benzimidazoquinazolinona.También sirve como intermediario en la esterificación y en las reacciones de aminación reductiva.
Notas
Higroscópico.Incompatible con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6192-52-5
Fórmula molecular C7H10O4S
Peso molecular (g/mol) 190.213
Número MDL MFCD00142137
Clave InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
PubChem CID 521998
Nombre IUPAC Ácido 4-metilbencenosulfónico; hidrato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Punto de fusión De 103 °C a 106 °C (anhidro)
Punto de ebullición 140 °C (20 mmHg)
Densidad 1,24
Cantidad 5000g
Temperatura de inflamación 150 °C (302 °F)
Olor Suave
Sensibilidad Higroscópico
Número UN UN2585
Beilstein 3568023
Índice Merck 14,9533
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.22 (172.20 Anhydrous)
Porcentaje de pureza 98%