Learn More
p-Toluenosulfonamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450133
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10000 g
250 g
2500 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450133 500 g 500 g
11494000 250 g 250 g
11460133 2500 g 2500 g
11470133 10,000 g 10000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11450133 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12156.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El p-tolueno sulfonamida se utilizó para preparar el precursor necesario para la síntesis de etilo 6-fenil-1-tosilo-1,2,5,6-tetrahidropiridin-3-carboxilato. Actúa como un derivado del amoníaco activado a la alquilación por los haluros de alquilo y es ejemplificado por la síntesis de N-tosil-2,3-dihidroisoindol de o-xileno dibromuro. Es un precursor de las iminas de N-tosilo.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-55-3
Fórmula molecular C7H9NO2S
Peso molecular (g/mol) 171.214
Número MDL MFCD00011692
Clave InChI LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
PubChem CID 6269
ChEBI CHEBI:34435
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonamide
Punto de fusión 136°C to 139°C
Punto de ebullición 221°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 202°C (395°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 472689
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.22
Porcentaje de pureza ≥98%