Learn More
Ácido p-toluenosulfínico, hidrato de sal sódica, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10553111 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10553111 100 g Frasco de plástico 100 g
10123240 500 g Frasco de plástico 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10553111 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139011000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 207801-20-5 | C7H7NaO2S | 178.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 207801-20-5
Fórmula molecular C7H7NaO2S
Peso molecular (g/mol) 178.18
Número MDL MFCD00149640
Clave InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium p-toluenesulfinate hydrate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, hydrate, c7h7o2s.na.h2o, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium 4-toluenesulphinate monohydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt hydrate, sodium 4-methylbenzenesulfinate hydrate, p-toluenesulfinic acid sodium salt dry wt. , water
PubChem CID 23682957
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbencenosulfinato; hidrato
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfinic acid,sodium salt hydrate
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión >300°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal CH3C6H4SO2Na·xH2O
Cantidad 100 g
Beilstein 11, 9
Fieser 08,488
Índice Merck 10, 9360
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Polvo cristalino o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Toluenesulfinic acid, sodium salt hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.