Learn More
Sal sódica de ácido p-toluenosulfínico, 97 % (peso seco), < 5 % de agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11404010
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11404010 25 g 25 g
11400283 100 g 100 g
11410283 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11404010 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11430.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-79-3 | C7H7NaO2S | 178.181 g/mol
p-Toluenesulfinic acid sodium salt is used as an intermediate for the preparation of pharmaceuticals and dispersal dyes. It acts as a curing agent of grouting material. It is also used as a discharge medium of dyes and pigments. Further, it serves as a chemical intermediate in the production of fluorescent pigments and fabric adhesive. In addition to this, it is used as an electroplating brightening agent and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica del ácido p-toluenosulfínico se utiliza como intermedio para la preparación de productos farmacéuticos y colorantes dispersos. Actúa como endurecedor del material de lechada. También se utiliza como medio de descarga de colorantes y pigmentos. Asimismo, sirve como intermedio químico en la producción de pigmentos fluorescentes y adhesivo de tela. Además de esto, se utiliza como abrillantador y endurecedor de la galvanoplastia.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-79-3
Fórmula molecular C7H7NaO2S
Peso molecular (g/mol) 178.181
Número MDL MFCD00149640
Clave InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbencenosulfinato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Nombre de nota Water <5%
Punto de fusión >300°C
Notas del porcentaje del ensayo (peso seco)
Cantidad 25 g
Beilstein 4621454
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.19
Porcentaje de pureza 97%