Learn More
Ácido p-toluenosulfínico, sal sódica, 97 %, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11935751 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11935751 25 g Frasco de vidrio 25 g
11945751 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11935751 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 434530250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 824-79-3 | C7H7O2S·Na | 178.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 824-79-3
Fórmula molecular C7H7O2S·Na
Peso molecular (g/mol) 178.18
Clave InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
PubChem CID 2723791
Nombre IUPAC sodio; 4-metilbencenosulfinato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfinic acid, sodium salt
Punto de fusión >300.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo