Learn More
p-Toluamida, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474603 500 g 500 g
11454603 25 g 25 g
11464603 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11559.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 619-55-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 619-55-6
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Número MDL MFCD00008002
Clave InChI UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
PubChem CID 69274
Nombre IUPAC 4-metilbenzamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluamide
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 500 g
Beilstein 774353
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza ≥98%