Learn More
p-Tolualdehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10537752 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10537752 100 g Frasco de vidrio 100 g
10229750 5 g Frasco de vidrio 5 g
10015670 500 g Frasco de vidrio 500 g
11944781 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10537752 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 421141000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-87-0
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00006954
Clave InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nombre IUPAC 4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolualdehyde
Nombre de nota 99+%
Punto de fusión -6.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CHO
Índice de refracción 1.5420 to 1.5480
Cantidad 100 g
Beilstein 07,297
Gravedad específica 1.015
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido