Learn More
p-Tolualdehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410213
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410213 100 g 100 g
11414010 5 g 5 g
11420213 500 g 500 g
11430213 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11410213 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11384.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.151 g/mol
p-Tolualdehyde is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, dyes perfumes and agrochemicals. It is also used as a fixative of flavorings. It is also used as an important organic intermediates, used for spices, triphenylmethane dye synthesis, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-tolualdehído se utiliza como intermedio para la síntesis de productos farmacéuticos, colorantes, perfumes y agroquímicos. También se utiliza como fijador de saborizantes. También se utiliza como un importante intermedio orgánico, utilizado para especias, la síntesis de los tintes de trifenilmetano, etc.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-87-0
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.151
Número MDL MFCD00006954
Clave InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nombre IUPAC 4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolualdehyde
Punto de fusión -6°C
Densidad 1.018
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.546
Cantidad 100 g
Beilstein 385772
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad It is slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%