Learn More
p-Tolualdehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10447530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10447530 100 g Frasco de vidrio 100 g
10457530 500 g Frasco de vidrio 500 g
10105593 2.5 kg Frasco de vidrio 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10447530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 139001000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104-87-0
Fórmula molecular C8H8O
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00006954
Clave InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
PubChem CID 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nombre IUPAC 4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Tolualdehyde
Nombre de nota 97%
Punto de fusión -6.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0150g/mL
Punto de ebullición 204.0°C to 205.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4CHO
Índice de refracción 1.5420 to 1.5480
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 297
Gravedad específica 1.015
Información de solubilidad Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Tolualdehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Tolualdehyde