Learn More
p-Tiocresol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401537
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11401537 100 g 100 g
11491527 25 g 25 g
11411537 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11401537 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24970.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.201 g/mol
p-Thiocresol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El p-tiocresol se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-45-6
Fórmula molecular C7H8S
Peso molecular (g/mol) 124.201
Número MDL MFCD00004851
Clave InChI WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
PubChem CID 7811
Nombre IUPAC 4-metilbencenotiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Thiocresol
Punto de fusión 40°C to 44°C
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Olor Stench
Cantidad 100 g
Número UN UN2811
Beilstein 605761
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,9325
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.21
Porcentaje de pureza 98%