Learn More
p-terfenilo, TRC
Código de producto. 30419572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30419572 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30419572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT1166801G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Terphenyl
CAS 92-94-4
Fórmula molecular C18 H14
Cantidad 1 g
Sinónimo 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl
Fórmula InChI InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H
SMILES c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3
Nombre IUPAC 1,4-difenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 230.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1096