Learn More
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10455281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10455281 1 g Glass bottle 1 g
1 options
Código de producto. 10455281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 420030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Terphenyl
Nombre de nota 99%
CAS 92-94-4
Punto de fusión 209.0°C to 216.0°C
Color Blanco
Punto de ebullición 383.0°C
Temperatura de inflamación 207°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C18H14
Fórmula lineal C6H5C6H4C6H5
Número MDL MFCD00003061
Cantidad 1 g
Beilstein 05, 695
Sinónimo p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
Clave InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Nombre IUPAC 1,4-difenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 230.31
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Crystalline Solid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Terphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.