Learn More
p-terfenil-d14, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | p-Terphenyl D14 |
| CAS | 1718-51-0 |
| Fórmula molecular | C18 2H14 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,1':4',1''-Terphenyl-2,2',2'',3,3',3'',4,4'',5,5',5'',6,6',6''-d14, p-Terphenyl-d14 (7CI,8CI), 4-Terphenyl-d14, p-Terphenyl D14 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D,13D,14D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])c2c([2H])c([2H])c(c([2H])c2[2H])c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 244.39 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 244.1974 |