Learn More
p-terfenilo D14 en DCM 2000 μg/ml, Fisher Chemical™
Código de producto. 12997103 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
Envase:
Ampolla
Frasco
Tamaño de la unidad:
1 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12997103 1 mL Frasco 1 ml
12987103 5 mL Ampolla 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12997103 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P887010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Todos nuestros materiales de referencia certificados y reactivos se producen conforme a un Sistema de Gestión de calidad ISO 9001. También se acreditan de acuerdo con el estándar ISO/IEC 17025 y la Guía ISO 34.
CAS 1718-51-0
Fórmula molecular C18H14
Peso molecular (g/mol) 244.395
Clave InChI XJKSTNDFUHDPQJ-WZAAGXFHSA-N
PubChem CID 123128
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)fenil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Envase Frasco
Nombres de analitos o componentes p-Terphenyl D14
Concentración 2000 μg/mL
Tipo Normas de pesticidas y metabolitos
Elemento p-Terphenyl D14
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 1 mL