Learn More
p-Terfenilo, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11442597 100 g 100 g
11432597 25 g 25 g
11434010 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11442597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14833.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
p-Terphenyl is a specialty material, and may be used in ionized radiation detectors, nonpolar laser dye, and single molecule optical probe of scanning near-field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El p-terfenilo es un material especializado y se puede usar en detectores de irradiación ionizada, colorante láser no polar y sonda óptica de molécula única de microscopía de campo cercano de barrido.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en benceno caliente. Muy soluble en alcohol etílico caliente. 
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-94-4
Fórmula molecular C18H14
Peso molecular (g/mol) 230.31
Número MDL MFCD00003061
Clave InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Nombre IUPAC 1,4-difenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Terphenyl
Punto de fusión 212°C to 215°C
Densidad 1.23
Punto de ebullición 405°C
Temperatura de inflamación 207°C (404°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1908447
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza ≥99%