Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-Terfenilo, 99+ %, puro
Código de producto. 10513881 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10513881 25 g Frasco de plástico 25 g
10626342 100 g Frasco de plástico 100 g
10361424 500 g Frasco de plástico 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513881 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 137920250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92-94-4
Fórmula molecular C18H14
Peso molecular (g/mol) 230.31
Número MDL MFCD00003061
Clave InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
PubChem CID 7115
ChEBI CHEBI:52242
Nombre IUPAC 1,4-difenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Terphenyl
Nombre de nota Pure
Punto de fusión 209.0°C to 216.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 207g/mL
Punto de ebullición 383.0°C
Temperatura de inflamación 207°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5C6H4C6H5
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 695
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and toluene
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.31
Porcentaje de pureza 99+%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino, cristales brillantes o copos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • p-Terphenyl
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl