Learn More
p-Synephrine, MedChemExpress
Código de producto. 16481037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16481037 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16481037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113236
MedChemExpress p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
p-Synephrine is an organic compound, found in multiple biofluids, such as urine and blood.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Synephrine
CAS 614-35-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13NO2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad H2O : 2 mg/mL (11.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 167.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.21
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid