Learn More
p-sulfamilacetanida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sulfanilamide-N-acetyl |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0412 |