Learn More
p-sulfamilacetanida, TRC
Código de producto. 30137945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137945 5 g 5 g
30138311 10 g 10 g
30006771 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS6992405G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-61-9
Fórmula molecular C8 H10 N2 O3 S
Peso molecular (g/mol) 214.24
Sinónimo Acetamide, N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-, Acetanilide, 4'-sulfamoyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Acetamidobenzenesulfonamide, 4-Acetylaminobenzenesulfonamide, 4'-Sulfamoylacetanilide, A-319, Acetylsulfanilamide, Benzenesulfonamide, 4-(acetylamino)-, Erytrin, N-(4-Sulfamoylphenyl)acetamide, N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]acetamide, N4-Acetsulfanilamide, N4-Acetylsulfanilamide, NSC 217, NSC 406839, Neotherapol, N'-Acetylsulphanilamide, Sulfanilamide-N4-acetate, p-(Acetylamino)benzenesulfonamide, p-Acetamidobenzenesulfonamide, p-Sulfamoylacetanilide, p-Sulfamylacetanilide, Sulfanilamide-N-acetyl
Nombre IUPAC N-(4-sulfamoilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfanilamide-N-acetyl
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0412