Learn More
p-Sexifenil, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443497 250 mg 250 miligramos
11436050 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443497 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26586.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4499-83-6 | C36H26 | 458.604 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4499-83-6
Fórmula molecular C36H26
Peso molecular (g/mol) 458.604
Número MDL MFCD00039559
Clave InChI ZEMDSNVUUOCIED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo p-sexiphenyl, p-hexaphenyl, p-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 1-phenyl-4-4-4-4-phenylphenyl phenyl phenyl benzene, p-sexiphenylene, acmc-209k0d, phthalocyanine lead ii purified by sublimation, 1,1':4',1:4,1'-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 4,4'-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,1'-biphenyl
PubChem CID 78254
Nombre IUPAC 1-fenil-4-[4-[4-(4-fenilfenil)fenil]fenil]benceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=CC=C6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Sexiphenyl
Punto de fusión >400°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 458.59
Porcentaje de pureza 95%