Descripción
Para todas las aplicaciones en laboratorios analíticos, industriales y médicos, incluidas las aplicaciones de limpieza intensiva.
- Significativamente más potente que las unidades de ultrasonidos convencionales
- Práctico y fácil de manejar con pantalla clara que muestra el juego y los parámetros reales
- Multifrecuencia
- 37kHz para aplicaciones estándar
- 80 kHz para tiempos de limpieza prolongados, ideal para el tratamiento de objetos muy pequeños y sensibles
- Las unidades cuentan con funciones de control normales, de pulso, barrido, desgasificación y potencia
- Válvula de drenaje montada en el lateral y conducto de drenaje posterior para eliminar la solución utilizada
- El potente modo de pulso elimina los contaminantes persistentes
- Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Información de órdenes
Cesta de acero inoxidable, cubierta de plástico disponible por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable V2A |
| Tensión | 230 V CA |
| Capacidad (métrico) | 12,75 L |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 278 x 365 x 321 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V CA, 1400 W |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones profesionales en laboratorios médicos y analíticos y en procesos de producción industrial |
| Modelo | P 120 H |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 5 °C a 40 °C |
| Peso (métrico) | 7,5 kg |