Learn More
p-SCN-Bn-NOTA Trihidrocloruro, grado técnico, TRC
Código de producto. 30422388
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30422388 1 mg
30418315 10 mg
30421147 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422388 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS2001201MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1583289-85-3
Fórmula molecular C20H26N4O6S . 3HCl
Peso molecular (g/mol) 559.9
Sinónimo 2-S-(4-Isothiocyanatobenzyl)-1,4,7-triazacyclononane-1,4,7-triacetic Acid Trihydrochloride, 2-(4-Isothiocyanatobenzyl)-1,4,7-triazacyclonane-1,4,7-triacetic Acid Trihydrochloride
Nombre IUPAC 2-[4,7-bis(carboximetil)-5-[(4-isotiocianianofenil)metil]-1,4,7-triazonano-1-il]ácido acético; Trihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.Cl.OC(=O)CN1CCN(CC(=O)O)CC(Cc2ccc(cc2)N=C=S)N(CC(=O)O)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-SCN-Bn-NOTA Trihydrochloride, Technical Grade
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N4O6S.3ClH/c25-18(26)11-22-5-6-23(12-19(27)28)10-17(24(8-7-22)13-20(29)30)9-15-1-3-16(4-2-15)21-14-31;;;/h1-4,17H,5-13H2,(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30);3*1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 558.0873