Learn More
p-SCN-Bn-DTPA Sal de Trihidrocloruro (>90%), TRC
Código de producto. 30008273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008273 100 mg 100 miligramos
17967634 50 mg 50 miligramos
17917454 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS200105100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2614335-77-0
Fórmula molecular C22H28N4O10S • 3(HCl)
Peso molecular (g/mol) 649.92
Sinónimo N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-[(2S)-2-[bis(carboxymethyl)amino]-3-(4-isothiocyanatophenyl)propyl]glycine Trihydrochloride, (S)-1-(4-Isothiocyanatobenzyl)diethylenetriamine-N,N,N',N' ',N' '-pentaacetic Acid Trihydrochloride;
Nombre IUPAC (S)-2,2'-((2-((2-(2-(bis(carboximetil)amino)-3-(4-isotiocianatofenil)propil)(carboximetil)amino)etil)azanediil)ácido clorhídrico diacético
SMILES OC(CN([C@@H](CC1=CC=C(C=C1)N=C=S)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O)=O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-SCN-Bn-DTPA Trihydrochloride Salt
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H28N4O10S.ClH/c27-18(28)9-24(5-6-25(10-19(29)30)11-20(31)32)8-17(26(12-21(33)34)13-22(35)36)7-15-1-3-16(4-2-15)23-14-37;/h1-4,17H,5-13H2,(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36);1H/t17-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 648.09