Learn More
Ácido p-salicílico, TRC
Código de producto. 17952545
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17952545 100 g 100 g
17913895 10 g 10 g
17931965 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17952545 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS088120100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99-96-7
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo 4-Hydroxybenzoic Acid, Ethyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Butyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Propyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Methyl Parahydroxybenzoate Imp. A (EP), Acetylsalicylic Acid Imp. A (EP), Salicylic Acid Imp. A (EP), 4-Carboxyphenol, 4-Hydroxybenzoic acid, NSC 4961, Paraben-acid, p-Carboxyphenol, p-Hydroxybenzoic acid, p-Salicylic acid
Nombre IUPAC Ácido 4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Hydroxybenzoic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 H6 O3
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0317
Porcentaje de pureza >95%